Merck
GF84668686
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 75 x 75mm, 0.75mm thickness, annealed, light tight (lt)
Synonym(e):
FE040330
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Beschreibung
light tight (lt)
Form
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 846-686-86
Größe × Dicke
75 mm × 75 mm × 0.75 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)