Merck
GF83169322
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
rod, 1000mm x 2.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI107905
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 831-693-22
L × Durchm.
1000 mm × 2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)