Merck
GF82092438
Aluchrom O - Resistance Alloy, Fe70Cr25Al5
1000m wire, 0.125mm diameter, annealed
Synonym(e):
FE065130
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 820-924-38
L × Durchm.
1000 m × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)