Merck
GF81868012
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.05 mm diameter, length 10 m, temper annealed
Synonym(e):
W 055200
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 818-680-12
Länge
10 m
Durchmesser
0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)