GF81423413
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 8mm disks, 0.05mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE040240
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 814-234-13
Größe × Dicke
8 mm × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)