GF81410532
Polyhydroxybutyrate - Biopolymer
(PHB), rod, diam. 15 mm, L 100 mm, condition biopolymer
Synonym(e):
BU397920
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 814-105-32
Länge
100 mm
Durchmesser
15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable