GF81253829
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 10mm disks, 0.15mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE210305
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 812-538-29
Größe × Dicke
10 mm × 0.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)