GF81009772
Nickel
powder, 45 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 99.5+%
Synonym(e):
NI006015
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.5%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 810-097-72
Widerstandsfähigkeit
6.97 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
1000 g
Max. Partikelgröße
45 (micron)
bp
2732 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1453 °C (lit.)
Dichte
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChIKey
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract,Skin
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable