GF80857255
Indium-tin alloy, In90Sn10
sheet, 100 x 100mm, 3.0mm thickness
Synonym(e):
IN023300
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 808-572-55
Größe × Dicke
100 x 100 mm × 3.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)