GF80376420
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
50m wire, 0.125mm diameter, hard
Synonym(e):
FE205120
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 803-764-20
L × Durchm.
50 m × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)