Merck
GF80333085
Silicon carbide
powder, 75 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 98.7%
Synonym(e):
SI516010
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.23
Assay
98.7%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 803-330-85
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
75 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)