Merck
GF80053051
Stainless steel - AISI 304l
foil, thickness 3.0 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, size 50 × 50 mm, condition scotch-briteö polish finish both sides
Synonym(e):
FA140551
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 800-530-51
Größe
50 × 50 mm
Dicke
3.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)