Wichtige Dokumente
GF78609640
Holmium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99%
Synonym(e):
Holmium
About This Item
Assay
99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 786-096-40
Größe × Dicke
25 x 25 mm × 0.025 mm
Dichte
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ho]
InChI
1S/Ho
InChIKey
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)