GF77888121
Kohlenstoff
rod, 100mm, diameter 5.0mm, graphite, 100%
Synonym(e):
Aktivkohle
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
100%
Form
rod
Selbstzündungstemp.
842 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 778-881-21
Widerstandsfähigkeit
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
L × Durchm.
100 mm × 5.0 mm
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C (lit.)
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable