Merck
GF77613138
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
sheet, 50 x 50mm, 6.35mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE043300
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 776-131-38
Größe × Dicke
50 x 50 mm × 6.35 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)