GF76656088
Polypropylene
(PP), mesh, nominal aperture 34ám, size 250 × 250 mm, monofil diameter 150ám
Synonym(e):
PP308706
Empfohlene Produkte
Form
mesh
Hersteller/Markenname
Goodfellow 766-560-88
Größe
250 × 250 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable