GF75892371
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), monofilament, diam. 1 mm, L 2 m, condition optical fiber
Synonym(e):
ME305910
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
monofilament
Hersteller/Markenname
Goodfellow 758-923-71
Länge
2 m
Durchmesser
1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)