GF75372396
Hastealloy® c-22
wire, 1.0 mm diameter, Ni59%/Cr22%/Mo13%/Fe 3%/W 3%, size 200 mm, temper annealed
Synonym(e):
NE095350
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 753-723-96
Größe
200 mm
Durchmesser
1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hastealloy is a registered trademark of HAYNES INTERNATIONAL, INC.