Merck
GF75351539
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
5m insulated wire, 0.25mm conductor diameter, 0.009mm insulation thickness, polyester insulation
Synonym(e):
FE245850
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Beschreibung
polyester insulation
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 753-515-39
Länge
5 m
Leitungsdurchm.
0.25 mm
Isolierungsstärke
0.009 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)