GF70879821
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 75 x 75mm, 6.0mm thickness, half hard
Synonym(e):
CU020650
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Form
foil (temper half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 708-798-21
Größe × Dicke
75 mm × 75 mm × 6.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)