GF70878505
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.025 mm, size 150 × 150 mm, colorless
Synonym(e):
AM301026
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 708-785-05
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.025 mm
Farbe
colorless
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)