GF70044915
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 50 x 50mm, 0.075mm thickness, annealed, light tight (lt)
Synonym(e):
NI020200
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Beschreibung
light tight (lt)
Form
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 700-449-15
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.075 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)