Merck
GF68381905
Nickel - Nanocrystalline
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.05mm, 10-20nm nominal grain size, permanent copper support
Synonym(e):
Nickel - Nanocrystalline, NJ000300
About This Item
UNSPSC-Code:
12141711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 683-819-05
Größe × Dicke
25x25 mm × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)