Merck
GF68272544
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 5m coil, 0.125mm thickness, hard
Synonym(e):
CU050250
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil (coil - hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 682-725-44
Größe × Dicke
5 m × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)