Merck
GF67204885
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 4mm disks, 0.025mm thickness
Synonym(e):
NI030240
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
foil (disc)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 672-048-85
Durchm. × Dicke
4 mm × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)