Merck
GF67114290
Polyetheretherketone
(PEEK), tube, outside diameter 3.9mm, L 250 mm, wall thickness 0.5 mm
Synonym(e):
EK307225
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 671-142-90
Länge
250 mm
Wandstärke
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)