GF66863357
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), sheet, thickness 3 mm, size 600 × 600 mm, white
Synonym(e):
AB303300
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 668-633-57
Größe
600 × 600 mm
Dicke
3 mm
Farbe
white
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable