Merck
GF64965392
Gold-palladium alloy, Au75Pd25
foil, 25 x 25mm, 0.2mm thickness, as rolled
Synonym(e):
AU010300
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 649-653-92
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)