GF63493476
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.038 mm, size 300 × 300 mm, clear clear
Synonym(e):
ES301238
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 634-934-76
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.038 mm
Farbe
clear clear
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)