Merck
GF62476656
Indium
rod, 2.0 mm diameter, length 100 mm, high purity 99.999%
Synonym(e):
IN007910
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
In
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.82
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141719
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Assay
99.999%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 624-766-56
Widerstandsfähigkeit
8.37 μΩ-cm
Länge
100 mm
Durchmesser
2.0 mm
mp (Schmelzpunkt)
156.6 °C (lit.)
Dichte
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[In]
InChI
1S/In
InChIKey
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)