GF62351052
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
foil, 25 x 25mm, 0.125mm thickness
Synonym(e):
W 180210
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 623-510-52
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.125 mm