Merck
GF62285788
Zirconium
foil, thickness 0.088 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.2%
Synonym(e):
ZR000250
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Zr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
91.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141751
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.2%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 622-857-88
Widerstandsfähigkeit
40 μΩ-cm, 20°C
Größe
50 × 50 mm
Dicke
0.088 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1852 °C (lit.)
Dichte
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChIKey
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)