Merck
GF61045499
Aluminiumoxid
powder, 0.02 mean particle size (micron), weight 100 g, condition nanopowder
Synonym(e):
AL606021
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 610-454-99
Gewicht
100 g
Mittlere Partikelgröße
0.02 (micron)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable