GF60773968
Boron nitride
rod, 4.0 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Synonym(e):
B 607906
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 607-739-68
Länge
100 mm
Durchmesser
4.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable