Merck
GF58689220
Gold-germanium eutectic alloy, Au88Ge12
2g lump, 10mm max. lump size
Synonym(e):
AU046100
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 586-892-20
Gewicht
2 g
Max. Stückgröße
10 mm