GF58573648
Lutetium
powder, 1g, max. particle size 500 micron, 99.9%
Synonym(e):
Lutetium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 585-736-48
Widerstandsfähigkeit
54 μΩ-cm, 20°C
Partikelgröße
500 μm
bp
3402 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1663 °C (lit.)
Dichte
9.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Lu]
InChI
1S/Lu
InChIKey
OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable