GF58077591
Stainless steel - AISI 316
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.0075 mm, size 25 × 25 mm, temper as rolled
Synonym(e):
FE240200
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 580-775-91
Größe
25 × 25 mm
Dicke
0.0075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)