GF57484457
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 300 x 300mm, 0.2mm thickness, half hard
Synonym(e):
CU070381
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
foil (temper half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 574-844-57
Größe × Dicke
300 mm × 300 mm × 0.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)