GF57356028
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
foil, 25 x 25mm, 0.1mm thickness
Synonym(e):
FE180400
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 573-560-28
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.1 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)