GF55824385
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 50mm disks, 0.1mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE220270
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 558-243-85
Größe × Dicke
50 mm × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)