GF54667299
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 4mm disks, 0.20mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE040280
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 546-672-99
Größe × Dicke
4 mm × 0.20 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)