Merck
GF54509160
Polyoxymethylene - Homopolymer
(acetal - homopolymer POMH), rod, diam. 100 mm, L 50 mm, white
Synonym(e):
OX317980
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 545-091-60
Länge
50 mm
Durchmesser
100 mm
Farbe
white
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)