Wichtige Dokumente
GF54440827
Gold
foil, thickness 0.025 mm, 15 mm diameter, high purity 99.99+%
Synonym(e):
AU000341
About This Item
Assay
≥99.99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 544-408-27
Widerstandsfähigkeit
2.05 μΩ-cm, 0°C
Durchmesser
15 mm
15 mm
Dicke
0.025 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1063 °C (lit.)
Dichte
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Au]
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)