GF53187127
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
10m wire, 0.125mm diameter, as drawn
Synonym(e):
FE085100
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 531-871-27
L × Durchm.
10 m × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)