Merck
GF51896841
Brass alloy, Cu70Zn30
5m wire, 0.6mm diameter, as drawn
Synonym(e):
CU085300
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 518-968-41
L × Durchm.
5 m × 0.6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)