GF50870695
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 6mm disks, 0.125mm thickness, hard
Synonym(e):
FE200280
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
foil (disks - hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 508-706-95
Größe × Dicke
6 mm × 0.125 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)