Merck
GF50233036
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 300 x 300mm, 0.075mm thickness, half hard, light tight (lt)
Synonym(e):
CU020250
About This Item
UNSPSC-Code:
12352300
NACRES:
NA.23
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 502-330-36
Größe × Dicke
300 mm × 300 mm × 0.075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)