GF49695047
Cerium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99.9%
Synonym(e):
Cer
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 496-950-47
Widerstandsfähigkeit
73 μΩ-cm, 20°C
Größe × Dicke
25 x 25 mm × 0.025 mm
bp
3443 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
795 °C (lit.)
Dichte
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ce]
InChI
1S/Ce
InChIKey
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable