Merck
GF48982281
Quartz - fused
rod, 10.0 mm diameter, length 200 mm
Synonym(e):
SI617975
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 489-822-81
Länge
200 mm
Durchmesser
10.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)