GF47862579
Waspaloy - heat resisting alloy, Ni58Cr19Co14MoTiAlFe
foil, 50 x 50mm, 1mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI150450
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 478-625-79
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)